Learn More
Sodium Dodecylsulfate, ≥98%, Ultrapure
Código de producto. p-7082765 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805228 100 g Frasco de plástico 100 g
15895358 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
2 options
Código de producto. 15805228
Marca: Thermo Scientific J75819.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecylsulfate
Forma física Escamas cristalinas
Punto de fusión ∼206°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Ultrapuro