Learn More
Sulfato de dodecilo sódico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. p-5383335 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
POLYSTORMOR
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 Kg
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518244 25 g POLYSTORMOR cada uno
15538244 100 g Frasco de polietileno cada uno
15533674 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15553351 2 kg Balde de polietileno 2 Kg
4 options
Código de producto. 15518244
Marca: Avantor J.T.Baker 409500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Para electroforesis y solubilización de proteínas
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 170.00°C
Envase POLYSTORMOR
Gravedad específica 1L = 0.40kg
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Grado Biorreactivo ultrapuro