Learn More
Sulfato de dodecilo sódico (SDS), polvo blanco, electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-28617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593335 100 g Frasco de vidrio 100 g
10356463 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10593355 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
3 options
Código de producto. 10593335
Marca: Fisher BioReagents BP166100
Solicitar formato a granel o personalizado
Para procedimientos de extracción de proteínas y geles de poliacrilamida SDS
  • Detergente sin ADNasa y ARNasa para procedimientos de extracción de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida
  • SDS es un detergente de uso común en la purificación de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida (PÁGINA)
  • SDS desnaturaliza las proteínas al interrumpir los enlaces no covalentes de proteína
  • Se ha probado la funcionalidad de su uso en electroforesis
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
Color Blanco
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Forma física Sólido
Punto de fusión 206°C
pH 8.5 to 10
Cantidad 100 g
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Notas de grado de pureza DNase- and RNase-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Notas del porcentaje del ensayo (como sulfato de alcohol graso) >=99 %
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Índice Merck 15, 8768
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.