Learn More
Sulfato de dodecilo de sodio (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082762 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Caja de cartón
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865168 500 g Frasco de plástico 500 g
15865308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15875308 5 kg Caja de cartón 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865168 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18220.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión ∼206°C
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥95%