Learn More
Dodecilsulfato sódico, MP Biomedicals
Código de producto. p-7112301 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
500 g
11451652 25 g 25 g
11441652 500 g 500 g
11431652 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11451652
Marca: MP Biomedicals 04811033
  • Se utiliza para solubilizar y desnaturalizar proteínas para PAGE desnaturalizante
  • La mayoría de las proteínas se unen a SDS en una proporción de 1,4 g de SDS por gramo de proteína
  • Las cargas intrínsecas a la proteína se vuelven insignificantes en comparación con la carga negativa global proporcionada por el SDS unido
  • La relación carga/masa es esencialmente la misma para cada proteína y migrará en el gel basándose únicamente en su tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SODIUM DODECYL SULFATE
Color Blanco
Forma física Polvo
Punto de fusión 180°C to 210°C
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Fórmula lineal C12H25O4SNa
Número MDL MFCD00036175
Sinónimo dodecilsulfato de sodio, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Información de solubilidad Soluble in water (200mg/mL - clear, faint yellow solution), and ethanol (0.1g/10 mL).
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ultrapuro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate