Descripción
- Se utiliza para solubilizar y desnaturalizar proteínas para PAGE desnaturalizante
- La mayoría de las proteínas se unen a SDS en una proporción de 1,4 g de SDS por gramo de proteína
- Las cargas intrínsecas a la proteína se vuelven insignificantes en comparación con la carga negativa global proporcionada por el SDS unido
- La relación carga/masa es esencialmente la misma para cada proteína y migrará en el gel basándose únicamente en su tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SODIUM DODECYL SULFATE |
| Color | Blanco |
| CAS | 151-21-3 |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 180°C to 210°C |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C12H25NaO4S |
| Fórmula lineal | C12H25O4SNa |
| Número MDL | MFCD00036175 |
| Sinónimo | SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate, Sodium lauryl sulfate, Sulfuric acid monododecyl ester sodium salt |
| Mostrar más |