Learn More
Dodecilsulfato de sodio, sulfato de alquilo al ≥99,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496911 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11496911
Marca: MP Biomedicals 0219895780
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium lauryl sulfate, Sulfuric acid
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dodecyl sulfate, alkyl sulfate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99.5% (alkyl sulfate)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate