Learn More
Dodecilsulfato sódico, 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446051 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
11446051 100 g -
11456051 500 g 500 g
11466051 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11446051
Marca: MP Biomedicals 0219052280
Aproximadamente un 95 % de sulfato de alquilo, compuesto principalmente de homólogos de C12 y C14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dodecyl sulfate
Color White
Forma física Polvo granular
Densidad >1.1 at 20°C (water = 1)
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38