Learn More
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 10 %, biología molecular/electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-28628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265153 200 mL Frasco de polietileno 200 ml
10552785 1 l Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265153 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2436200
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Solución premezclada sin ADNasa, ARNasa y proteasa que contiene un 10 % de SDS para procedimientos de extracción de proteínas y de extracción de ADN
  • Reduzca el tiempo de preparación mediante esta solución de SDS prefabricada
  • La SDS es un detergente utilizado con frecuencia en la purificación de proteínas, la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) y otras aplicaciones de biología molecular
  • La SDS también se utiliza para interrumpir las membranas celulares y disociar los complejos ácido nucleicos-proteínas en los procedimientos de extracción de ADN
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
Color Incolora
Nombre de nota 10% Solution
Forma física Líquido
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1.01g/cm³
Concentración Del 9,5 al 10,5 %
Cantidad 200 mL
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Índice Merck 15, 8768
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.