Learn More
Dihidrógeno ortofosfato de sodio dihidrato, extra puro, SLR, cristal, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 60°C |
Color | Blanco |
pH | 4.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.01g/mol |
Envase | Barril de plástico |