Learn More
Dihidrato de citrato de sodio (gránulos pequeños, incoloros), Fisher BioReagents
25.75€ - 29.15€
CAS | 6132-04-3, 68-04-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H9Na3O9 |
Peso molecular (g/mol) | 294.10 |
Clave InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
PubChem CID | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
Nombre IUPAC | trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10797024
|
Fisher BioReagents
BP327-500 |
500 g | Frasco de polietileno |
25.75€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10787024
|
Fisher BioReagents
BP327-1 |
1 kg | Frasco de polietileno |
29.15€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Dihidrato de citrato de sodio (gránulos pequeños e incoloros)
El citrato de sodio se utiliza principalmente en la preparación del tampón SSC utilizado en las transferencias Southern.Identificadores de productos químicos
6132-04-3, 68-04-2 | |
294.10 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato |
Especificaciones
Sodium Citrate Dihydrate | |
>230°C | |
Blanco | |
99.0 to 101.0 % | |
15, 8737 | |
0.005% max. Insoluble Matter | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI:32142 | |
99.0 to 101.0% |
6132-04-3, 68-04-2 | |
300°C | |
7.5 to 9.5 | |
C6H9Na3O9 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato | |
71474 | |
294.09 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
¡PRECAUCIÓN!
Descripción general para emergencias
Puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. Utilizar equipo de protección individual. Garantice una ventilación adecuada. Lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. Enjuague de inmediato con abundante agua, incluido bajo los párpados, durante 15 minutos como mínimo. Solicitar atención médica. Salir al aire libre. Si tiene dificultades para respirar, se le debe administrar oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. NO inducir el vómito. Solicitar atención médica. Solicitar atención médica. .
NFPA
Salud:1
Inflamabilidad:0
Inestabilidad:0
Recommended Storage : RT