Learn More
Cromato de sodio tetrahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11386808 1 kg 1 Kg
11396808 250 g 250 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11386808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013453.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Para uso como inhibidor de corrosión, en fabricación de pigmentos
Corrosion inhibitor, pigment manufactureSodium chromate tetrahydrate is used as a corrosion inhibitor, wood preservative and an auxiliary in textile industry. It serves as an oxidant, which is used to prepare carboxylic acids and ketones from primary and secondary alcohols respectively. Further, it is used as a starting material to prepare other chromium compounds and as a catalyst in organic synthesis especially pharmaceuticals and agro chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-82-9
Fórmula molecular CrH8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 234.032
Número MDL MFCD00149167
Clave InChI AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
Nombre IUPAC disodio;dioxido(dioxo)cromo;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium chromate tetrahydrate
Color Amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04 (161.97 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Yellow crystalline
Densidad 2.73
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.