Learn More
Carbonato de sodio decahidrato, +99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
51.50€ - 170.00€
CAS | 6132-02-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CNa2O3·10H2O |
Peso molecular (g/mol) | 286.14 |
Clave InChI | XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t |
PubChem CID | 151402 |
Nombre IUPAC | disodio;carbonato;decahidrato |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12604937
|
Thermo Scientific Acros
125025000 |
500 g |
51.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12641256
|
Thermo Scientific Acros
125020025 |
2.5 kg |
170.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
6132-02-1 | |
286.14 | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
disodio;carbonato;decahidrato |
CNa2O3·10H2O | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
151402 | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
Especificaciones
Sodium carbonate decahydrate | |
6132-02-1 | |
CNa2O3·10H2O | |
15,8731 | |
Clear colorless | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] | |
286.14 | |
286.14 | |
Bioquímica | |
1.4600g/mL |
34.0°C | |
99+% | |
Na2CO3·10H2O | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
disodio;carbonato;decahidrato | |
151402 | |
≥99% | |
1.46 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2