Learn More
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18685011 0.02 mL 0.02 ml
18668120 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18685011
Marca: Novus Biologicals NBP2930880.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Polyclonal antibody specifically detects Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ37694, FLJ43417, Na(+)/Ca(2+)-exchange protein 1, sodium/calcium exchanger 1, solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-520 of human SLC8A1 (NP_066920.1). WVADRRLLFYKYVYKRYRAGKQRGMIIEHEGDRPSSKTEIEMDGKVVNSHVENFLDGALVLEVDERDQDDEEARREMARILKELKQKHPDKEIEQLIELANYQVLSQQQKSRAFYRIQATRLMTGAGNILKRHAADQARKAVSMHEVNTEVTENDPVSKIFFEQGTYQCLENCGTVALTIIRRGGDLTNTVFVDFRTEDGTANAGSDYEFTEGTVVFKPGDTQKEIRVGIIDDDIFEEDENFLVHLSNVKVSSEASEDGILEANHVSTLAC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6546
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG