Learn More
Borohidruro de sodio, solución acuosa estable, 4,4 M en 14 M NaOH, Thermo Scientific Chemicals
30.80€ - 277.00€
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Fórmula molecular | BH4Na |
Peso molecular (g/mol) | 37.83 |
Número MDL | MFCD00003518 |
Clave InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Sodium tetrahydridoborate |
Nombre IUPAC | boranuida sódica |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11375009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087659.AE |
100 mL |
30.80€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11346329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087659.AP |
500 mL |
89.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11385009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087659.K3 |
2 L |
277.00€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in ammonia borane dehydrogenation. It acts as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydridoborate | |
[BH4-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Líquido | |
NaBH4 | |
UN3320 | |
Miscible with water,liquid ammonia,amines and pyridine. | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
4.4M in 14M NaOH | |
1.4 g/mL |
Stable aq. soln. | |
Incolora | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydridoborate | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica | |
37.83 | |
Air Sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H260-H314-H302-H332
En contacto con el agua, desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H302-H314-H335-H360Df
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SOLUCIÓN DE BOROHIDRURO DE SODIO E HIDRÓXIDO DE SODIO
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only