Learn More
Sodium Bicarbonate USP/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15558414
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poly
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase POLYSTORMOR