Learn More
Gravis Tarro redondo giratorio de vidrio blanco lima sodada, sin tapa
Description
- Disponibles en varias capacidades
- Duradero y resistente
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 370 ml |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 63 mm |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 12/pack |
| Tipo de producto | Tarro de almacenamiento |