Learn More
BRAND™ Placa Petri de vidrio sodocálcico
Perfectas para aplicaciones de cultivos celulares o microbianos, estas placas de Petri de vidrio sodocálcico ofrecen una excelente calidad de vidrio y fabricación.
Marca: BRAND™ 455701
27.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- La tapa y la placa son planas tanto en su interior como en su exterior
- Libre de burbujas y rayas
- Bordes cortados pulidos al fuego
- Adecuados para exposición química a corto plazo
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
Placa de Petri | |
12 mm |
Redondo | |
Bordes cortados pulidos a fuego | |
40 mm |