missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOD2/Mn-SOD, ac Lys68 Antibody (23G5), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043742 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30043742 50 μL 50 microlitros
30043143 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043742

Marca: Novus Biologicals NBP32653150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SOD2/Mn-SOD Monoclonal antibody specifically detects SOD2/Mn-SOD in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOD2/Mn-SOD
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 23G5
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 1.15.1.1, indophenoloxidase B, IPOB, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, Mn superoxide dismutase, MNSOD, MVCD6, superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, superoxide dismutase 2, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human SOD2/Mn-SOD [UniProt P04179]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.