missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS-3 Antibody (OTI3D3), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18149346 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149346

Marca: Novus Biologicals NBP274276V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOCS-3 Monoclonal specifically detects SOCS-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOCS-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D3
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CIS3CIS-3, Cish3, cytokine-induced SH2 protein 3, Cytokine-inducible SH2 protein 3, SOCS-3STAT-induced STAT inhibitor 3, SSI-3ATOD4, SSI3MGC71791, suppressor of cytokine signaling 3
Símbolos de los genes SOCS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SOCS-3 (NP_003946) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9021.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.