missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS-3 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18176792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18176792 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18176792

Marca: Novus Biologicals NBP227210AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOCS-3 Polyclonal specifically detects SOCS-3 in Human, Feline, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOCS-3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CIS3CIS-3, Cish3, cytokine-induced SH2 protein 3, Cytokine-inducible SH2 protein 3, SOCS-3STAT-induced STAT inhibitor 3, SSI-3ATOD4, SSI3MGC71791, suppressor of cytokine signaling 3
Símbolos de los genes SOCS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 110-160 from human SOCS3 was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Feline, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.