missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS-1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18040194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18040194 0.2 mL 0.20 ml
18710054 - -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18040194

Marca: Novus Biologicals NB10056637

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

SOCS-1 Polyclonal specifically detects SOCS-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOCS-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación Whole antisera with PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O15524
Alias de gen JABTec-interacting protein 3, JAK binding protein, JAK-binding protein, SOCS-1CIS1, SSI-1CISH1, SSI1cytokine-inducible SH2 protein 1, STAT induced SH3 protein 1, STAT-induced STAT inhibitor 1, suppressor of cytokine signaling 1, TIP-3, TIP3Cish1
Símbolos de los genes SOCS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 54-68 (HFRTFRSHADYRRIT) of human SOCS1 was used as immunogen (NP_003736.1)
Peso molecular del antígeno 23.55 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8651
Especificidad de la prueba This should cross-react with rat SOCS1, based on amino acid sequence.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.