missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOAT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200102611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30233060 100 μL 100 microlitros
30228838 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30233060

Marca: Novus Biologicals NBP333418100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SOAT1 Monoclonal antibody specifically detects SOAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOAT1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ACACT, ACACT1, ACAT-1, ACATACAT1, acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1, Cholesterol acyltransferase 1, EC 2.3.1.26, RP11-215I23.2, STATSOAT, sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 1, sterol O-acyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-104 of human SOAT1 (NP_003092.4).,, Sequence:, MVGEEKMSLRNRLSKSRENPEEDEDQRNPAKESLETPSNGRIDIKQLIAKKIKLTAEAEELKPFFMKEVGSHFDDFVTNLIEKSASLDNGGCALTTFSVLEGEK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.