Learn More
SNX21 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SNX21 |
|---|---|
| Concentración | 0.49 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16851725
|
Proteintech
22193-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16841725
|
Proteintech
22193-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May be involved in several stages of intracellular trafficking.Especificaciones
| SNX21 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q969T3 | |
| 90203 | |
| SNX21 Fusion Protein Ag16900 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SNX21 |
| 0.49 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C20orf161, PP3993, SNX L, SNX21, SNXL, Sorting nexin 21, sorting nexin family member 21, Sorting nexin L | |
| SNX21 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |