Learn More
SNX13 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18668241 0.02 mL 0.02 ml
18607711 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18668241
Marca: Novus Biologicals NBP2931940.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
SNX13 Polyclonal antibody specifically detects SNX13 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SNX13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen KIAA0713RGS-PX1RGS domain- and PHOX domain-containing protein, sorting nexin 13, sorting nexin-13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-230 of human SNX13 (NP_055947.1). FGKTNSEKYLEQCEHSFLPPTSPGVPKCLEEMKREARTIKIDRRLTGANIIDEPLQQVIQFSLRDYVQYWYYTLSDDESFLLEIRQTLQNALIQFATRSKEIDWQPYFTTRIVDDFGTHLRVFRKAQQKITEKDDQVKGTAEDLVDTFFEVEVEMEKEVCRDLVCTSPKDEEGFLRDLCEV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23161
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG