missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNX13 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93194-0.1ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SNX13 Polyclonal antibody specifically detects SNX13 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| SNX13 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| KIAA0713RGS-PX1RGS domain- and PHOX domain-containing protein, sorting nexin 13, sorting nexin-13 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-230 of human SNX13 (NP_055947.1). FGKTNSEKYLEQCEHSFLPPTSPGVPKCLEEMKREARTIKIDRRLTGANIIDEPLQQVIQFSLRDYVQYWYYTLSDDESFLLEIRQTLQNALIQFATRSKEIDWQPYFTTRIVDDFGTHLRVFRKAQQKITEKDDQVKGTAEDLVDTFFEVEVEMEKEVCRDLVCTSPKDEEGFLRDLCEV | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 23161 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido