Descripción
SNRP70 Polyclonal specifically detects SNRP70 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SNRP70 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P08621 |
| Alias de gen | RNPU1ZU170K, RPU1U1AP, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), Snp1, snRNP70, SNRP70U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, U1 snRNP 70 kDa, U1-70Ksmall nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1AP1, U1RNP |
| Símbolos de los genes | SNRNP70 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |