missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SNRP70 Monoclonal antibody specifically detects SNRP70 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SNRP70 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | RNPU1ZU170K, RPU1U1AP, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), Snp1, snRNP70, SNRP70U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, U1 snRNP 70 kDa, U1-70Ksmall nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1AP1, U1RNP |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 201-300 of SNRP70 (NP_003080.2).,, Sequence:, RGGADVNIRHSGRDDTSRYDERPGPSPLPHRDRDRDRERERRERSRERDKERERRRSRSRDRRRRSRSRDKEERRRSRERSKDKDRDRKRRSSRSRERAR |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?