Learn More
Eurofins DiscoverX SNRK Protein, Active
Código de producto. p-7228333
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 17300814
Marca: Eurofins DiscoverX 14932
Active, C-terminal 6His-tagged, recombinant, human SNRK, for use in Kinase Assays.
SNF-related serine/threonine-protein kinase may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation. It is a potential mediator of neuronal apoptosis.
GenBank NM_017719
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 58 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína C-terminal 6His
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Truncated
Grado de pureza o calidad ≥74%
Expresión SNRK, active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.