missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SnoN Antibody (OTI3F6), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18109175 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18109175

Marca: Novus Biologicals NBP274254AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SnoN Monoclonal specifically detects SnoN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SnoN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F6
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen SKI-like oncogene, Ski-related oncogene, ski-related oncogene snoN, Ski-related protein, SnoA, SnoI, SnoN, SNOski-like protein
Símbolos de los genes SKIL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 307-684 of human SnoN (NP_005405) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6498.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.