Learn More
Micronova™ Funda irradiada de recambio de mopa plano SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13147566 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Poliamida no tejida
Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, Poliéster
Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 9 in (12,5 x 23 cm)
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 13147566
Marca: Micronova™ MZSM569IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPSL-09 con mango de la serie STA o QDSL-09 con mango de la serie SSU
Una gama de fundas para recambios planos ligeras, irradiadas y de encaje a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección eficaces en salas limpias, ISO 5 a ISO 9. Disponible en una amplia variedad de opciones de tejidos para hacer frente a los retos de limpieza más críticos.
Las fundas de recambio de mopa plano irradiadas SnapMop™ de Micronova encajan en los adaptadores planos SlimLine™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas irradiadas de recambio de mopa plano con encaje a presión
  • Enganches a presión de acero inoxidable
  • Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
  • Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 pulg) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
    • Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes y techos
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda para recambio de mopa plana e irradiada
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Plano
Modelo MZSM56-9IR
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility; 10-6 Sterility Assurance Level per AAMI TIR33:2005; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Color-coded No
Material Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, Poliéster