Descripción
Requires
Bastidor QPSL-18 con mango de la serie STA o QDSL-18 con mango de la serie SSU
Las fundas de recambio de mopa plano irradiadas SnapMop™ de Micronova encajan en los adaptadores planos SlimLine™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
- Fundas irradiadas de recambio de mopa plano con encaje a presión
- Enganches a presión de acero inoxidable
- Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
- Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
- Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
- Las fundas de 22 cm (9 pulg) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
- Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes y techos
- Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
- La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 5 x 9 in (12,5 x 23 cm) |
| Tipo de producto | Mop Cover |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 12.5 cm |
| Mostrar más |