missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAP25 Antibody (SP12), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18261334 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18261334 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18261334 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600692AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SNAP25 Monoclonal specifically detects SNAP25 in Human, Rat, Porcine, Hamster, Gerbil samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNAP25
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SP12
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Símbolos de los genes SNAP25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Crude synaptic immunoprecipitate (Human).
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616
Especificidad de la prueba SNAP25 (SP12)
Especies diana Human, Rat, Pig, Hamster, Gerbil
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.