missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAP25 Antibody (S01-1C6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18669263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18669263 50 μg 50 microlitros
18664943 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669263

Marca: Novus Biologicals NBP31977650ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SNAP25 Monoclonal antibody specifically detects SNAP25 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNAP25
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S01-1C6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human SNAP25 (Uniprot # P60880)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.