Learn More
SNAP25 Antibody (S01-1C6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18664943 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18664943 100 μg 100 microlitros
18669263 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18664943
Marca: Novus Biologicals NBP319776100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
SNAP25 Monoclonal antibody specifically detects SNAP25 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SNAP25
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S01-1C6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human SNAP25 (Uniprot # P60880)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG