missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAP25 Antibody (OTI4G5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109606 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18109606 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18109606 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274245H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SNAP25 Monoclonal specifically detects SNAP25 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNAP25
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G5
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Símbolos de los genes SNAP25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SNAP25 (NP_003072) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.