missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Snail Antibody (CL3700) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30296417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30296417 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30296417 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261631AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Snail Monoclonal antibody specifically detects Snail in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Snail
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3700
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ710H13.1, Protein sna, Protein snail homolog 1, SLUGH2, SNA, SNAH, SNAI1, SNAIL, snail 1 homolog, snail 1 zinc finger protein, snail family zinc finger 1, snail homolog 1, SNAIL1, zinc finger protein SNAI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O95863, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Developmental Biology, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6615
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.