Learn More
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360°
Trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°, división óptica fija 50:50
Tipo de iluminación:
Iluminación LED transmitida e incidental con controles de intensidad independientes de 3 W, luz transmitida con reflector de inclinación (iluminación oblicua)
Iluminación incidente y transmitida LED con controles de intensidad independientes 3 W
Requiere iluminación externa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El sistema óptico Greenough ofrece imágenes nítidas y claras. La parfocalidad está garantizada durante el funcionamiento mediante el gran intervalo de zoom de 6,7:1.
- 5 topes de clic en el fluido zoom permiten una reproducción precisa de las amplificaciones con fines de medición.
- Un gran campo de visión está garantizado gracias a las lentes estándar 10X/23.
- La gran distancia de trabajo de 110 mm ofrece espacio suficiente para tareas de preparación y reparación, mediante el uso de una extraordinaria profundidad de visión para ofrecer una imagen 3D vertical convincente.
- La flexibilidad del sistema permite configuraciones más complejas con soportes de tipo jirafa, fuentes de luz externas y una actualización a una estación de documentación completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Placas de platina de vidrio esmerilado y de color blanco/negro y tapa antipolvo |
| Tensión | 100/240 V |
| Potencia de aumento | De 7.5X a 50X |
| Tipos de objetivos | Acromático |
| Campo de visión | 23 mm |
| Intervalo de zoom | Zoom 1:6,7 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 303 x 239 x 405 mm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V |
| Garantía | 2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas |
| Tipo de producto | Estereomicroscopio con zoom |
| Mostrar más |