Learn More
Motic™ Microscopio LED SMZ140-N2
Descripción
- Sistema óptico Greenough.
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión.
- Distancia interpupilar: 54-76 mm.
- Ajuste de dioptrías en ambos tubos (± 5)
- Relación de zoom: 1:4.
- Tamaño compacto diseñado para espacios limitados en la mesa de trabajo y un almacenamiento sencillo.
- La combinación de luz incidente y transmitida hace que los instrumentos sean adecuados para una gran variedad de muestras transparentes y opacas.
- El campo de visión (20 mm) permite una buena visión general.
- Cuatro (4) puntos de zoom definidos para obtener unos resultados de medición detallados y reproducibles.
- Soporte de tipo poste con iluminación transmitida.
- Oculares y objetivos adicionales disponibles.
- Opciones de contraste de campo oscuro o POL disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Estilo de cabeza | Binocular |
| Tipo de iluminación | LED transmitido con control de intensidad de 3 W |
| Potencia de aumento | De 1X a 4X |
| Incluye | Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro y tapa antipolvo |
| Diseño óptico | Sistema Greenough |
| Distancia de trabajo | 80 mm |
| Peso (métrico) | 6,2 kg |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V (CE) |