Learn More
Motic™ Cabezal de microscopio SMZ-168
Descripción
- El estereomicroscopio con zoom SMZ representa el modelo de gama alta de la serie SMZ-168.
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
- La alta calidad óptica y los versátiles accesorios satisfacen las aplicaciones de usuario más exigentes tanto en campos rutinarios como de investigación.
- Resistente y adecuado para una gran variedad de aplicaciones.
- El sistema óptico Greenough viene con un amplio rango de zoom de 6,7:1, parfocal en todas las ampliaciones.
- El mecanismo de aumento con cinco niveles de posición con topes de clic, implementado en el zoom continuo, permite una reproducción precisa de las ampliaciones, simplificando así las mediciones.
- La impresionante imagen vertical tridimensional, combinada con una distancia de trabajo líder del sector de 113 mm en la configuración estándar, permite una manipulación sencilla de las muestras.
- Se convierte fácilmente en una estación de documentación completa en combinación con una cámara Moticam.
Especificaciones
Especificaciones
| Potencia de aumento | De 0,75X a 5X |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio SMZ-168 |
| Intervalo de zoom | 6,7:1 de relación de zoom |
| Tipo de producto | Cabezal de microscopio |
| Modelo | SMZ-168 BH |
| Estilo de cabeza | Binocular, inclinación 60° |
| Eyepiece | WF10X/23 mm |