Learn More
Motic™ Microscopio SMZ-168
Descripción
- El estereomicroscopio con zoom SMZ representa el modelo de gama alta de la serie SMZ-168.
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
- La alta calidad óptica y los versátiles accesorios satisfacen las aplicaciones de usuario más exigentes tanto en campos rutinarios como de investigación.
- Resistente y adecuado para una gran variedad de aplicaciones.
- El sistema óptico Greenough viene con un amplio rango de zoom de 6,7:1, parfocal en todas las ampliaciones.
- El mecanismo de aumento con cinco niveles de posición con topes de clic, implementado en el zoom continuo, permite una reproducción precisa de las ampliaciones, simplificando así las mediciones.
- La impresionante imagen vertical tridimensional, combinada con una distancia de trabajo líder del sector de 113 mm en la configuración estándar, permite una manipulación sencilla de las muestras.
- Se convierte fácilmente en una estación de documentación completa en combinación con una cámara Moticam.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Soporte de tipo poste con gran área de trabajo y soporte de cabezal, sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión, placa de platina negra/blanca y tapa antipolvo. |
| Tipo de diseño | Sistema óptico con zoom Greenough |
| Potencia de aumento | De 0,75X a 5X |
| Intervalo de zoom | 6,7:1 de relación de zoom |
| Modelo | SMZ-168 TP |
| Estilo de cabeza | Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360° |
| Eyepiece | División óptica de campo ancho WF10X/23 mm, 100:0 (oculares), 0:100 (tubo de ocular izquierdo/tubo trinocular) |