Learn More
Motic™ Microscopio SMZ-168
Código de producto. 12676147
Change view
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación de 35°, rotación de 360°
Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza unitSize
12676147 Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360° cada uno
15465462 Binocular, inclinación de 35°, rotación de 360° cada uno
2 options
Código de producto. 12676147
Marca: Motic™ PX550D0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de estereomicroscopio versátil con una gran relación de zoom. El microscopio SMZ-168 Motic™ es adecuado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
  • El estereomicroscopio con zoom SMZ representa el modelo de gama alta de la serie SMZ-168.
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
  • La alta calidad óptica y los versátiles accesorios satisfacen las aplicaciones de usuario más exigentes tanto en campos rutinarios como de investigación.
  • Resistente y adecuado para una gran variedad de aplicaciones.
  • El sistema óptico Greenough viene con un amplio rango de zoom de 6,7:1, parfocal en todas las ampliaciones.
  • El mecanismo de aumento con cinco niveles de posición con topes de clic, implementado en el zoom continuo, permite una reproducción precisa de las ampliaciones, simplificando así las mediciones.
  • La impresionante imagen vertical tridimensional, combinada con una distancia de trabajo líder del sector de 113 mm en la configuración estándar, permite una manipulación sencilla de las muestras.
  • Se convierte fácilmente en una estación de documentación completa en combinación con una cámara Moticam.
Especificaciones
Incluye Soporte de tipo poste con gran área de trabajo y soporte de cabezal, sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión, placa de platina negra/blanca y tapa antipolvo.
Tipo de diseño Sistema óptico con zoom Greenough
Potencia de aumento De 0,75X a 5X
Intervalo de zoom 6,7:1 de relación de zoom
Modelo SMZ-168 TP
Estilo de cabeza Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360°
Eyepiece División óptica de campo ancho WF10X/23 mm, 100:0 (oculares), 0:100 (tubo de ocular izquierdo/tubo trinocular)