Learn More
Motic™ Cabezal SMZ-143
Descripción
- Los estereomicroscopios de la línea SMZ-140 son los más versátiles fabricados por Motic™.
- El modelo básico es un sistema de estereomicroscopio con zoom con una relación de zoom 1:4 y una distancia de trabajo de 80 mm basado en el sistema óptico Greenough.
- El sistema óptico Greenough muestra imágenes nítidas estereoscópicas a la vez que tiene la suficiente robustez como para desenvolverse en los entornos hostiles del laboratorio o de las máquinas.
- Con tres opciones de portador óptico y numerosos soportes y accesorios, el SMZ-140 se puede configurar según sus necesidades.
- El sistema global produce un aumento máximo de 180X y una distancia de trabajo máxima de 200 mm en función de la configuración elegida.
- El tamaño compacto del SMZ-140 lo hace ideal para áreas con espacio limitado.
- Otras opciones dentro de la serie SMZ-140 incluyen la DM-143 [cámara de 2 megapíxeles] y DMW-143 [3 salidas simultáneas].
Especificaciones
Especificaciones
| Potencia de aumento | De 1X a 4X |
| Para utilizar con (equipo) | Estereomicroscopio SMZ-143 |
| Intervalo de zoom | 4:1 de relación de zoom |
| Tipo de producto | Cabezal de microscopio |
| Estilo de cabeza | Trinocular, inclinación 45° |
| Eyepiece | División óptica de campo ancho WF10X/20 mm, 100:0 (oculares), 0:100 (tubo de ocular derecho/tubo trinocular) |