missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMYD2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18691176 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18691176 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691176

Marca: Novus Biologicals NBP299700APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMYD2 Polyclonal antibody specifically detects SMYD2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 0.1 mL
Especies diana Human
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.