missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMURF1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18675949 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18675949

Marca: Novus Biologicals NBP241297UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMURF1 Polyclonal antibody specifically detects SMURF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMURF1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin ligase SMURF1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSMURF1, KIAA1625E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1, SMAD ubiquitination regulatory factor 1, Smad-specific E3 ubiquitin ligase 1, SMAD-specific E3 ubiquitin-protein ligase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human SMURF1. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of SMURF1. Amino Acid Squence: RFVESPSQDQRLQAQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57154
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.