Learn More
Abnova™ SMTN Recombinant Protein
Código de producto. p-3722127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16180782 10 μg 10 microgramos
16190782 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16180782
Marca: Abnova™ H00006525P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH12026
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6525
Peso molecular 33.11
Nombre SMTN (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MGPLTSFRRAPSSSPAKASSAISLAPSSVGSFLVRSPVPVAPVTSSENSAGDRHESGMLGLPETTGT
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ35365/FLJ38597
Nombre común SMTN
Símbolo de gen SMTN
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution