Descripción
Smoothelin Polyclonal specifically detects Smoothelin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Smoothelin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence Reported in (PMD: 29622561)., Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P53814 |
| Alias de gen | FLJ35365, FLJ38597, smoothelin, SMSMO |
| Símbolos de los genes | SMTN |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |