Learn More
Justrite™ Receptáculo para colillas de cigarrillo Smokers Cease-Fire™
Código de producto. 10021092
Change view
Click to view available options
Color:
Adobe beige
Deco negro
Peltre
Terracota
Verde bosque
Material:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Material unitSize
10021092 Peltre Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
12920225 Adobe beige Polietileno cada uno
10162282 Deco negro Polietileno cada uno
11944996 Terracota Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
10122332 Verde bosque Polietileno cada uno
5 options
Código de producto. 10021092
Marca: Justrite™ 26800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño innovador limita el flujo de oxígeno para apagar cigarrillos de forma rápida y segura
  • Recoge de forma segura colillas antiestéticas
  • La construcción de HDPE con un aditivo pirorretardante y protección UV no se oxidará, deformará, agrietará ni desconchará
  • El balde con revestimiento de acero galvanizado reduce el riesgo de incendio y facilita la limpieza
  • La exclusiva apertura con protección para lluvia mantiene alejada la lluvia y otros residuos para reducir más el riesgo de incendio
  • En ambientes con alta humedad, su exclusiva estructura interna antigoteo evita que se escape la condensación de alquitrán
  • Las muescas de fijación ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones climáticas adversas
Información de órdenes
Dimensiones (D.E. x Al): 16.5 x 41.9 x 97.8 cm (38.5 pulg).
Certifications
Conformidad con la ADA. Probado contra incendios por FM y con aprobación de FM Global.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad FM, ADA
Diámetro exterior (métrico) 41,9 cm
Diámetro exterior (imperial) 16,5 in
Capacidad (imperial) 4 gal
Color Peltre
Altura (métrico) 97,8 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Peso (imperial) 14,5 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Incluye Balde con revestimiento de acero galvanizado
Material de revestimiento Acero galvanizado
Para utilizar con (aplicación) Limita el flujo de oxígeno para apagar cigarrillos de forma rápida y segura
Altura (imperial) 38,5 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Receptáculo para colillas de cigarrillo