missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smith Antigen Antibody (Y12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18224455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18224455 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18224455

Marca: Novus Biologicals NB600546

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

Smith Antigen Monoclonal specifically detects Smith Antigen in Human, Mouse, Rat, Porcine, Drosophila, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smith Antigen
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunomicroscopy
Clasificación Monoclonal
Clon Y12
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 1.0 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500
Alias de gen Smith antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen is generated from human Smith Antigen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Ab-1 recognizes cross-reactive epitopes on the B'/B and D polypeptides of Sm. Ab-1 precipitates the small nuclear RNAs U1, U2, U4, U5, and U6 providing direct evidence that the Sm antigen resides on all these RNA-protein complexes.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Drosophila, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.