missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMIM5 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039508 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18039508 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18039508 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298123F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMIM5 Polyclonal specifically detects SMIM5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMIM5
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen C17orf109, Chromosome 17 Open Reading Frame 109, PP12104, Small Integral Membrane Protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SMIM5 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643008
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.